Rhodium 5%, réduit Type 526
Fournisseur: Thermo Scientific
47120.09
47120.09EA 1370 EUR InStock
47120.09
Rhodium 5%, réduit Type 526
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité