Resiquimod 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
471212500
471212500.EA 198 EUR InStock
471212500.
Resiquimod 98%
Resiquimod
Formule: C₁₇H₂₂N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00937759
Numéro CAS: 144875-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 190°C to 195°C
Water ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité