Sunflower seed oil (de Helianthus annuus) pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
M-Clarity™ quality level = MQ100
47123
47123.EA 82.5 EUR InStock
47123.
Sunflower seed oil (de Helianthus annuus) pour analyses, Supelco®
Sunflower seed oil
Characterized sunflower seed oil samples are available for use as controls or check samples for fatty acid methyl ester (FAME) analyses.
  • Neat oil
These reference materials can be used as qualitative standards. They provide an excellent means of standardizing the lipid procedures and comparing the results to others. Packed in an amber ampule under nitrogen. A Certificate of Composition, which includes the chromatographic fingerprint analysis, is provided with the oil sample.
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00132403
Numéro CAS: 8001-21-6
EINECS: 232-273-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité