Sodium hydroxyde 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
47124.K2
47124.K2EA 47.9 EUR InStock
47124.K2
Sodium hydroxyde 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour analyses
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: UN1824 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité