Quercitrin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Quercetin 3-rhamnoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
471311000
471311000.EA 187 EUR InStock
471311000.
Quercitrin 98%
Quercitrin
Formule: C₂₁H₂₀O₁₁
MW: 448,38 g/mol
Point d'ébullition: 814°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016932
Numéro CAS: 522-12-3
EINECS: 208-322-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité