Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oleuropein 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl (2S,4S,E)-4-(2-(3,4-dihydroxyphenethoxy)-2-oxoethyl)-3-ethylidene-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylate

471321000
471321000.EA 147 EUR InStock
471321000.
Oleuropein 98%
Oleuropein


Formule: C₂₅H₃₂O₁₃
MW: 540,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16879008
Numéro CAS: 32619-42-4
EINECS: 251-129-6
Merck Index: 13,06899
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to orange to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation ≥168° to ≤188° (c=1 in Methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité