Paeoniflorin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
471331000
471331000.EA 86.8 EUR InStock
471331000.
Paeoniflorin 95%
Paeoniflorin
Formule: C₂₃H₂₈O₁₁
MW: 480,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869331
Numéro CAS: 23180-57-6
EINECS: 245-476-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité