Wogonin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone
471341000
471341000.EA 153 EUR InStock
471341000.
Wogonin 98%
Wogonin
Formule: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,3 g/mol
Point d'ébullition: 518.8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017736
Numéro CAS: 632-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 209°C
Loss on drying ≤3 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité