Vitexin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Glucopyranosylapigenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one
471351000
471351000.EA 290 EUR InStock
471351000.
Vitexin 97%
Vitexin
Formule: C₂₁H₂₀O₁₀
MW: 432,4 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017456
Numéro CAS: 3681-93-4
EINECS: 222-963-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité