Spiro-OMeTAD 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
471370010
471370010.EA 298 EUR InStock
471370010.
Spiro-OMeTAD 98%
Spiro-OMeTAD
Formule: C₈₁H₆₈N₄O₈
MW: 1225,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022511
Numéro CAS: 207739-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light green to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 245°C to 250°C
UV Lambda max 290 to 310 nm (c=10, CH2Cl2)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité