Cobalt, oil based standard solution, Co 1000 µg/g, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
47143.18
47143.18EA 117 EUR InStock
47143.18
Cobalt, oil based standard solution, Co 1000 µg/g, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de cobalt
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010935
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité