Physcion 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
471431000
471431000.EA 202 EUR InStock
471431000.
Physcion 98%
Physcion
Formule: C₁₆H₁₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017374
Numéro CAS: 521-61-9
EINECS: 208-315-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 200°C to 205°C
Water ≤3 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité