Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Syringin 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-((E)-3-hydroxyprop-1-en-1-yl)-2,6-dimethoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Eleutheroside B

471441000
471441000.EA 198 EUR InStock
471441000.
Syringin 98%
Syringin


Formule: C₁₇H₂₄O₉
MW: 372,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016778
Numéro CAS: 118-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité