Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ramatroban 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3-(3-(4-Fluorophenylsulphonamido)-3,4-dihydro-1H-carbazol-9(2H)-yl)propanoic acid

471641000
471641000.EA 360 EUR InStock
471641000.
Ramatroban 97%
Ramatroban


Formule: C₂₁H₂₁FN₂O₄S
MW: 416,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00887606
Numéro CAS: 116649-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
Optical rotation +66.0° to +71.0° (c=1, Methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité