Yttrium, oil based standard solution, Y 1000 µg/g, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
47172.18
47172.18EA 129 EUR InStock
47172.18
Yttrium, oil based standard solution, Y 1000 µg/g, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011468
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité