Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tiliroside 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: ((2R,3S,4S,5R,6S)-6-((5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate

471721000
471721000.EA 424 EUR InStock
471721000.
Tiliroside 98%
Tiliroside


Formule: C₃₀H₂₆O₁₃
MW: 594,525 g/mol
Point d'ébullition: 944°C (760mmHg)
Point d'éclair: 311°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017454
Numéro CAS: 20316-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité