3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Paraxanthine, 1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
471832500
471832500.EA 252 EUR InStock
471832500.
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione 98%
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005727
Numéro CAS: 611-59-6
EINECS: 210-271-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 294°C to 299°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité