Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aucubin 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((1S,4aR,5S,7aS)-5-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

471911000
471911000.EA 320 EUR InStock
471911000.
Aucubin 98%
Aucubin


Formule: C₁₅H₂₂O₉
MW: 346,32 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00136026
Numéro CAS: 479-98-1
EINECS: 207-540-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 180°C to 185°C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité