L-Chicoric acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chicoric acid, (2R,3R)-2,3-Bis[[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl]oxy]succinic acid
471921000
471921000.EA 360 EUR InStock
471921000.
L-Chicoric acid 98%
L-Chicoric acid
Formule: C₂₂H₁₈O₁₂
MW: 474,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22683653
Numéro CAS: 70831-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité