Tilorone dihydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenone Dihydrochloride, 2,7-Bis(2-(Diethylamino)ethoxy)-9H-fluoren-9-one dihydrochloride
471940010
471940010.EA 201 EUR InStock
471940010.
Tilorone dihydrochloride 95%
Tilorone dihydrochloride
Formule: C₂₅H₃₄N₂O₃
MW: 483,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134071
Numéro CAS: 27591-69-1
Merck Index: 13,09517
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to orange powder, crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 94 to 106 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité