L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Congélateurs de laboratoire MediLine, série LGPv
Fournisseur: Liebherr
LGPV1420 LGPV1430 LGPV6530 LGPV8420 LGPV8430
472-2389EA 8499.93 EUR InStock
472-2389 471-0661 471-0662 472-0118 471-1017
Congélateurs de laboratoire MediLine, série LGPv
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
These are heavy duty MediLine models with forced air cooling. The controller features door and temperature alarms which can be customised to suit the end user. Controller can be locked. The refrigerant used is hydrocarbon. Units have 83 to 60 mm insulation and 2 castors with brakes.
  • Back-up battery for 7,5 days data logging and 72 hours battery back up for controller in case of mains failure
  • RS485 interface connection, volt-free contacts, pre-drilled access port and optional infrared key for data download
  • Forced air ventilation with hot gas defrost - for
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité