Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodecaethylene glycol 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

472000010
472000010.EA 201 EUR InStock
472000010.
Dodecaethylene glycol 95%
Dodecaethylene glycol


Formule: C₂₄H₅₀O₁₃
MW: 546,65 g/mol
Point d'ébullition: 602°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201001
Numéro CAS: 6790-09-6
EINECS: 229-859-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité