Nonaethylene glycol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosane-1,26-diol, PEG-9
472010010
472010010.EA 109 EUR InStock
472010010.
Nonaethylene glycol 95%
Nonaethylene glycol
Formule: C₁₈H₃₈O₁₀
MW: 414,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00698692
Numéro CAS: 3386-18-3
EINECS: 222-206-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité