Chaux sodée, granuleux, pur, sans indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
472160010
472160010.EA 82.8 EUR InStock
472160010.
Chaux sodée, granuleux, pur, sans indicateur
Chaux sodée
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134094
Numéro CAS: 8006-28-8
ONU: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00864
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige to light grey granules, pellets and/or chunks
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %
Additional info Without indicator
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité