D(+)-Glucose
Fournisseur: Merck
47249
47249.EA 41.4 EUR InStock
47249.
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 146 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f93c10605c14be527901ce2420e2584a03e0a2fe&vid=f93c10605c14be527901ce2420e2584a03e0a2fe&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité