1,4,7-Triazacyclononane 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
472520010
472520010.EA 248 EUR InStock
472520010.
1,4,7-Triazacyclononane 90%
1,4,7-Triazacyclononane
Formule: C₆H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012358
Numéro CAS: 4730-54-5
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité