Organic reference standards, Monosaccharides Kit, (individually packaged in quantities indicated), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
47267
47267.EA 334 EUR InStock
47267.
Organic reference standards, Monosaccharides Kit, (individually packaged in quantities indicated), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Kit components:
D-(+)Glucose, mixed anomers (47249) 500 mg; D-(-)Arabinose 500 mg; Fructose 500 mg; D-(+)Galactose 500 mg; D-(+)Mannose (mixed anomers) 500 mg; D-(-)Ribose 500 mg; D-(+)Xylose 500 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité