4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dapivirine
472681000
472681000.EA 146 EUR InStock
472681000.
4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile 98%
4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
Formule: C₂₀H₁₉N₅
MW: 329,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09833899
Numéro CAS: 244767-67-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité