Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lersivirine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-((3,5-Diethyl-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl)oxy)isophthalonitrile

472701000
472701000.EA 544 EUR InStock
472701000.
Lersivirine 98%
Lersivirine


Formule: C₁₇H₁₈N₄O₂
MW: 310,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16619314
Numéro CAS: 473921-12-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité