Letermovir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-(8-Fluoro-3-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-2-(4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)-3,4-dihydroquinazolin-4-yl)acetic acid
472721000
472721000.EA 244 EUR InStock
472721000.
Letermovir 98%
Letermovir
Formule: C₂₉H₂₈F₄N₄O₄
MW: 572,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22572725
Numéro CAS: 917389-32-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité