Specpure® Copper, Oil Based Standard Solution, Cu 1000 µg/g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
47276.18
47276.18EA 92.4 EUR InStock
47276.18
Specpure® Copper, Oil Based Standard Solution, Cu 1000 µg/g
Étalons Étalons cationiques Standards de cuivre
Copper, Oil based standard solution, Specpure|r, Cu 1000^mg/g
Physical form: Liquid
MDL No.: MFCD00010965
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité