Brassinolide
Fournisseur: Thermo Scientific
472841000
472841000.EA 88.9 EUR InStock
472841000.
Brassinolide
Brassinolide
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥85 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité