Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amidon 0,5% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

Stabilization: Stabilizer

4729.0500EA 32 EUR InStock
4729.0500
Amidon 0,5% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Amidon


Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité