Bain cryothermostaté à circulation, R4 / R5
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
R5
473-0004EA 0 EUR InStock
473-0004
Bain cryothermostaté à circulation, R4 / R5
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Les cryothermostats à circulation Grant fournissent une source de refroidissement de précision pour la plupart des applications basse température. Ils peuvent être utilisés dans une circulation en boucle ouverte ou en boucle fermée (par ex. un récipient éloigné, ouvert ou fermé). Les modèles R4 et R5 sont équipés d'un robinet de vidange, et d'un relais pour commuter la réfrigération sur marche/arrêt.
Les thermostats Grant peuvent être associés à deux unités de réfrigération afin de couvrir tous les besoins, des plus basiques aux plus sophistiqués. L'unité de réfrigération peut être arrêtée indépendamment du circulateur de chaleur, ce qui permet d'activer uniquement le chauffage. Tous les appareils de réfrigération de base peuvent être utilisés jusqu'à 100 °C.
Attention: Remarque: capacité de refroidissement à +20; 0; −10; −20; −30; −40 et −47 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité