VWR® Model 210, Thermostat à circulation
Fournisseur: VWR Collection
473-0029EA 1270 EUR InStock
473-0029 473-0030 473-0031
VWR® Model 210, Thermostat à circulation
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Thermostats chauffants
Petit thermostat à circulation prenant en charge les applications telles que la décongélation du plasma et les solutions photographiques de mise à température. Le réservoir scellé peut contrôler uniquement les systèmes en boucle fermée.
Features stainless steel, PVC, brass and nylon wetted parts and ½" NPT pump inlet/outlet.
Sécurités de niveau de liquide et de surchauffe.
Débit max. de la pompe: 11 L/min
Attention: * RT = Ambiante
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité