Nonpolar column test mix, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
47300-U
47300-UEA 73.6 EUR InStock
47300-U
Nonpolar column test mix, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Analytes:
Decane; 2,6-Dimethylaniline; 2,6-Dimethylphenol; Dodecane; 1-Octanol; 2-Octanone; Tridecane; Undecane
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité