Polar column test mix, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
47302
47302.EA 67.6 EUR InStock
47302.
Polar column test mix, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Analytes:
2,6-Dimethylaniline; 2,6-Dimethylphenol; Eicosane; Heptadecane; Hexadecane; Octadecane; 1-Octanol; 2-Octanone;
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité