Rhoifolin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Apigenin-7-O-neohesperidoside, 7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
473170500
473170500.EA 561 EUR InStock
473170500.
Rhoifolin 97%
Rhoifolin
Formule: C₂₇H₃₀O₁₄
MW: 578,519 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016773
Numéro CAS: 17306-46-6
EINECS: 241-335-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
Optical rotation -90 to -110 (30°C, c=0.25, Methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité