Alcaftadine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 11-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepine-3-carbaldehyde, 6,11-Dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-imidazo[2,1-b][3]benzazepine-3-carboxaldehyde
473191000
473191000.EA 410 EUR InStock
473191000.
Alcaftadine 98+%
Alcaftadine
Formule: C₁₉H₂₁N₃O
MW: 307,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954106
Numéro CAS: 147084-10-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light brown powder to crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 172°C to 175°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité