MK-4827 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-2-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide, Niraparib
473221000
473221000.EA 289 EUR InStock
473221000.
MK-4827 97%
MK-4827
Formule: C₁₉H₂₀N₄O
MW: 320,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17779309
Numéro CAS: 1038915-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 187.0°C to 202.0°C
Water ≤1.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité