Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-2-Amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-2'-Amino-[1,1'-binaphthalen]-2-ol, (S)-(-)-2'-Amino-1,1'-binaphthalen-2-ol, (S)-(-)-1-(2-Amino-1-naphthyl)-2-naphthol, (S)-(-)-NOBIN

473232500
473232500.EA 223 EUR InStock
473232500.
(S)-(-)-2-Amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl 95%
(S)-(-)-2-Amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl


Formule: C₂₀H₁₅NO
MW: 285,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01882346
Numéro CAS: 137848-29-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light red powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -56° to -59° (20°C, 589 nm) (c=1, Chloroform)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité