[6]-Gingerol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)decan-3-one, 1-(4ʹ-Hydroxy-3ʹ-methoxyphenyl)-5-hydroxy-3-decanone, 6-Gingerol, (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, Gingerol
473330500
473330500.EA 248 EUR InStock
473330500.
[6]-Gingerol 97%
[6]-Gingerol
Formule: C₁₇H₂₆O₄
MW: 294,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210507
Numéro CAS: 23513-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04436
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless or light yellow viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité