Idazoxan hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
473371000
473371000.EA 102 EUR InStock
473371000.
Idazoxan hydrochloride 97%
Idazoxan hydrochloride
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité