Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Efinaconazole 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(4-methylenepiperidin-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, KP-13

473391000
473391000.EA 481 EUR InStock
473391000.
Efinaconazole 98+%
Efinaconazole


Formule: C₁₈H₂₂F₂N₄O
MW: 348,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00936406
Numéro CAS: 164650-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Optical rotation -87.0 to -91.0 ° (c=1.0 in Methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité