GSK1120212 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-(3-(3-Cyclopropyl-5-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)phenyl)acetamide, Trametinib, JTP-74057
473411000
473411000.EA 207 EUR InStock
473411000.
GSK1120212 98%
GSK1120212
Formule: C₂₆H₂₃FIN₅O₄
MW: 615,4 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17215075
Numéro CAS: 871700-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité