Multi-element ICH/USP parenteral combined standard Solution 2, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
47369.AE
47369.AEEA 224 EUR InStock
47369.AE
Multi-element ICH/USP parenteral combined standard Solution 2, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
7 components in 15% HCl matrix.
Concentration: Au 100µg/mL ±2%
Concentration: Ir 10µg/mL ±2%
Concentration: Os 10µg/mL ±2%
Concentration: Pd 10µg/mL ±2%
Concentration: Pt 10µg/mL ±2%
Concentration: Rh 10µg/mL ±2%
Concentration: Ru 10µg/mL ±2%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité