Multi-element ICH Q3D and USP 232 kit for metals analysis, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
47384.6C
47384.6CEA 1100 EUR InStock
47384.6C
Multi-element ICH Q3D and USP 232 kit for metals analysis, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
This kit includes the following five items:
47318-AE, Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution A
47370-AE, Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution B
47387-AE, Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution C
47325-AE, Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D
47358-AE, Multi-Element Pharma Internal Standard Solution 1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité