Potassium permanganate 0.02M (0.1N), Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. solution volumétrique étalon
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
474370010
474370010.EA 49 EUR InStock
474370010.
Potassium permanganate 0.02M (0.1N), Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. solution volumétrique étalon
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Densité: 1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 13,00774
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance purple-black liquid
Strength 0.0998 to 0.1002 N
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité