Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cucurbituril

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

474490010
474490010.EA 94.2 EUR InStock
474490010.
Cucurbituril
Cucurbituril


Formule: C₃₆H₃₆N₂₄O₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310281
Numéro CAS: 80262-44-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
NMR Conforms
Water 5 to 15 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité