Entrectinib 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Z)-N-(5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3(2H)-ylidene)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)benzamide, N-(5-(3,5-Difluorobenzyl)-1H-indazol-3-yl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)benzamide
474611000
474611000.EA 242 EUR InStock
474611000.
Entrectinib 98%
Entrectinib
Formule: C₃₁H₃₄F₂N₆O₂
MW: 560,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28129099
Numéro CAS: 1108743-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité